Få mere at vide
Hexan, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell™
Artikelnummer. 15656120
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15656120 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15656120 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 6505521L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 95 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexane
CAS 110-54-3
Tæthed 0.659g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.077
Flammepunkt −26°C (−14.8°F)
Tændingspunkt 453°F
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk 132 mmHg (20°C), 256 mmHg (37.7°C), 5.2 psi (37.7°C)
MDL nummer MFCD02179311
FN nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vægt 86.18g/mol
Procent renhed ≥95%
Grad CHROMASOLV™ Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.