Få mere at vide
Heptan, CHROMASOLV™, ≥99%, LC-MS, Solstice
Beskrivelse
- Til analyse af LC-MS og LC-UV sporstoffer
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
- Lavgradient baseline-drift
- Lave niveauer af sporstoffer
- Ingen ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heptane |
| Tæthed | 0,684 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.07 |
| Flammepunkt | −4 °C (24,8 °F) |
| Tændingspunkt | 433 °F |
| Lineær formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Damptryk | 83 mmHg (37,7 °C), 40 mmHg (20 °C) |
| FN nummer | UN1206 |
| Beilstein | 1730763 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.