Få mere at vide
Hexan, CHROMASOLV™ ,≥ 97 %, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
- Lav gradient basislinjedrift
- Lave niveauer af spormetaller
- Ingen ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane |
| Tæthed | 0.659g/mL at 25°C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.077 |
| Flammepunkt | −26°C (−14.8°F) |
| Tændingspunkt | 453°F |
| Lineær formel | CH3(CH2)4CH3 |
| Damptryk | 5.2 psi (37.7°C), 132 mmHg (20°C), 256 mmHg (37.7°C) |
| FN nummer | UN1208 |
| Formel vægt | 86.18 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: n-hexane