Artikelnummer. 16653954
Mængde:
7 L
18 L
45 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
unitSize
16653954
200 L
-
15905510
7 L
7 L
15995660
18 L
18 L
15995500
45 L
45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
16653954
Leverandør
Riedel-de Haën
Leverandørnr.
34859200L
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Hexan CHROMASOLV™ til HPLC og organisk syntese,≥ 97,0 % (GC).
Til HPLC og organisk syntese. Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler. Høj parti-til-lot-konsistens.
Kemiske identifikatorer
CAS
110-54-3
Molekylær formel
C6H14
Molekylvægt (g/mol)
86.18
MDL nummer
MFCD02179311
InChI nøgle
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n -Hexane
IUPAC navn
hexan
SMIL
CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Hexane
pH
Not applicable
Smeltepunkt
-95°C
Farve
Farveløs
CAS Max %
100.00%
Tæthed
0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Mængde
200 L
Flammepunkt
7.4 %(V)
Emballage
Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form
Væske
Produktlinje
CHROMASOLV
Lineær formel
CH3 (CH2 )4 CH3
Damptryk
160 hPa (20°C)
Viskositet
0.31 mPa.s (20°C)
FN nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Koncentration
100.00%
Kogepunkt
66°C to 69°C (1.013 hPa)
Procent renhed
≥97.00%
Grad
HPLC
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?