missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Riedel-de Haën Hexan CHROMASOLV™

Artikelnummer. 15995500
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
7 L
18 L
45 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15995500 45 L 45 L
15905510 7 L 7 L
15995660 18 L 18 L
16653954 200 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15995500 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3485945L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Hexan CHROMASOLV™ til HPLC og organisk syntese,≥ 97,0 % (GC).

  • Til HPLC og organisk syntese.
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler.
  • Høj parti-til-lot-konsistens.

Kemiske identifikatorer

CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexane
pH Not applicable
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt 7.4 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk 160 hPa (20°C)
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1208
Beilstein 1730733
Koncentration 100.00%
Kogepunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥97.00%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.