missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Riedel-de Haën Hexan CHROMASOLV™

Artikelnummer. 15955480
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Artikelnummer. 15955480

Brand: Riedel-de Haën 3448445L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Hexan CHROMASOLV™ til analyse af pesticidrester,≥ 95 %.

  • Til gaskromatografi (GC).
  • Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
  • Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.

Kemiske identifikatorer

CAS 110-54-3
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.18
MDL nummer MFCD02179311
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC navn hexan
SMIL CCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexane
pH Not applicable
Smeltepunkt -95°C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Mængde 45 L
Flammepunkt 7.4 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV™
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
Damptryk 540 hPa (50°C)
FN nummer UN1208
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Procent renhed ≥95.00%
Grad GC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.