Få mere at vide
Hexan, 99% n-hexan, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10529221 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10529221
Brand: JT Baker 8205.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemikalie af høj kvalitet af GC-spektrofotometrisk kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug.
  • Interfererer ikke med målingen ved den specifikke bølgelængde, der måles
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexane
Smeltepunkt -95°C
Absorbans Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.20 at 220nm, Max. 0.10 at 230nm, Max. 0.04 at 240nm, Max. 0.02 (at 250nm) / 0.01 (at 280-400nm)
CAS 110-54-3
Farve Farveløs
Tæthed 0.657 g/mL at 25°C
Kogepunkt 69°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 1.2 - 7.4 Vol %
Flammepunkt −26°C
Tændingspunkt 240°C
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Exceeds ACS specifications, GC-Spectrophotometric quality
Rester efter fordampning Max. 5 ppm
Molekylær formel C6H14
Lineær formel CH3(CH2)4CH3
MDL nummer MFCD02179311
FN nummer 1208
Viskositet 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Opløselighedsinformation 0.1g/L in water
InChI nøgle VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC
IUPAC navn hexan
Molekylvægt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vægt 86.18g/mol
Grad BAGER ANALYZED™
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.