Få mere at vide
Riedel-de Haën Hexan
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Beskrivelse
- ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
- Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
- Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
- Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C) |
| Kogepunkt | 66°C to 69°C (1.013 hPa) |
| Mængde | 18 L |
| Flammepunkt | 7.4 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |