Få mere at vide
Riedel-de Haën Hexan
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
7 L
Beskrivelse
- ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
- Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
- Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
- Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane |
| pH | Not applicable |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C) |
| Kogepunkt | 66°C to 69°C (1.013 hPa) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 7.4 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.