Få mere at vide
Hexane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexane-1-sulfonic acid sodium salt |
| CAS | 2832-45-3 |
| Emballage | Glass |
| Molekylær formel | C6H13NaO3S |
| MDL nummer | MFCD00007542 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
| InChI nøgle | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | sodium hexane-1-sulfonate |
| Vis mere |