missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexane-1,6-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Hexane-1,6-diamine Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| CAS | 6055-52-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,6-Diaminohexane Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6H18Cl2N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,6-Diamino-n-hexane, 1,6-Hexylenediamine Dihydrochloride, 80HMD, Advancure Dihydrochloride, HMDA, Hexamethylenediamine Dihydrochloride, Hexylenediamine Dihydrochloride, Hi Perm, RT Advancure HD Dihydrochloride, alpha,ω-Hexanediamine Dihydrochloride, 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2), 1,6-Hexanediamine, hydrochloride (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.NCCCCCCN |
| IUPAC navn | hexane-1,6-diamine;dihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?