Få mere at vide
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide, 20% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11378878
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378878 50 mL 50ml
11398878 250 mL 250ml
11388878 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041725.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69762-88-5 | C30H68N2O2 | 488.886 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69762-88-5
Molekylær formel C30H68N2O2
Molekylvægt (g/mol) 488.886
MDL nummer MFCD00216633
InChI nøgle ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
PubChem CID 15376281
IUPAC navn tributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxid
SMIL CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Mængde 50 mL
FN nummer UN3267
Formel vægt 488.87
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske