Få mere at vide
Hexanamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10791632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791632 1 g Glasflaske 1g
10147940 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 628-02-4
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.18
MDL nummer MFCD00008046
InChI nøgle ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
IUPAC navn hexanamid
SMIL CCCCCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanamide
Navn note 98%
Smeltepunkt 100,0 °C til 102,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CONH2
Mængde 1 g
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.