Få mere at vide
Hexanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic aldehyde |
| CAS | 66-25-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Hexanal, Caproaldehyde, Caproic aldehyde, Capronaldehyde, Hexaldehyde, Hexanaldehyde, Hexylaldehyde, NSC 2596, n-Caproaldehyde, n-Capronaldehyde, n-Hexanal, n-Hexylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC=O |
| IUPAC navn | hexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.0888 |