Få mere at vide
Hexanal-DNPH 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310799
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310799 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310799 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011019ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1527-97-5
Analyt- eller komponentnavne Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 N4 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
SMIL CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(E)-hexylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 280.1172 g/mol