Få mere at vide
Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1527-97-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C12 H16 N4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+ |
| SMIL | CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(E)-hexylideneamino]-2,4-dinitroaniline |
| Vis mere |