Få mere at vide
Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317682
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30317682 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30317682 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14195010
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1527-97-5
Analyt- eller komponentnavne Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H16 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Hexanal, 2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone, Hexanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), NSC 405261, Hexanal-DNPH, Hexaldehyde-DNPH
InChI formel InChI=1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
SMIL CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(E)-hexylideneamino]-2,4-dinitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 280.1172 g/mol