Få mere at vide
Hexanal 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316956
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316956 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316956 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14195000AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic aldehyde
CAS 66-25-1
Analyt- eller komponentnavne Caproic aldehyde
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H12 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
SMIL CCCCCC=O
IUPAC navn hexanal
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 100.0888 g/mol