Få mere at vide
Hexanal 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic aldehyde |
| CAS | 66-25-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Caproic aldehyde |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H12 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC=O |
| IUPAC navn | hexanal |
| Vis mere |