Få mere at vide
Hexan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexanol |
| CAS | 626-93-7 |
| Molekylær formel | C6 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hexan-2-ol, 2-Hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(C)O |
| IUPAC navn | hexan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vægt | 102.1045 |