Få mere at vide
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10428600 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
25 L
Emballage:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10428600 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
12628635 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428600 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0450/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 111-27-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer 2982
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC navn hexan-1-ol
SMIL CCCCCCO
Tekniske data
Smeltepunkt -52°C
Farve Colorless
Kogepunkt 156°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 500 mL
Formel vægt 102.18g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexyl alcohol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.