Få mere at vide
Hexan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10766481 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10766481 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10766481 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0450/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 111-27-3
Smeltepunkt -52°C
Farve Colorless
Kogepunkt 156°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H14O
MDL nummer 2982
Mængde 2.5 L
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCO
IUPAC navn hexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 102.177
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Formel vægt 102.18g/mol
Fysisk form Liquid