Beskrivelse
Hexamine, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 8,5 til 9,5 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 140,19 g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexamethylenetetramine
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.