missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexamethyltriamidophosphate, TRC

Artikelnummer. 30012827
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012827 250 g
30008838 5 g
30005674 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294325250G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 680-31-9
Molekylær formel C6 H18 N3 O P
Molekylvægt (g/mol) 179.2
Synonym HMPA, Hexamethylphosphoric triamide
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)phosphoryl]-N-methylmethanamine
SMIL CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexamethylphosphoramide (Hexametapol)
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Formel vægt 179.1187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.