Få mere at vide
Hexamethyltriamidophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethylphosphoramide (Hexametapol) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3 |
| Formel vægt | 179.1187 |