Få mere at vide
Hexamethylphosphorous triamide, 97%
Artikelnummer. 11451900
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451900 5 g 5g
11461900 10 g 10g
11471900 25 g 25g
11481900 50 g 50g
11491900 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11451900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12571.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Hexamethylphosphortriamid anvendes som et reagens i organisk syntese som et phosphoryleringsmiddel. Det er forbundet med carbontetrachlorid til substitution af hydroxygrupper med chlorider. Det er involveret i fremstillingen af epoxider og arenoxider fra henholdsvis aldehyder og aryldialdehfarvestoffer. Det bruges til fremstilling af carbonater samt reduktion af ozonider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethylphosphortriamid anvendes som reagens i organisk syntese som phosphoryleringsmiddel. Det er forbundet med carbontetrachlorid til substitution af hydroxygrupper med chlorider. Det er involveret i fremstillingen af epoxider og arenoxider fra henholdsvis aldehyder og aryldialdehfarvestoffer. Det bruges til fremstilling af carbonater samt reduktion af ozonider.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1608-26-0
Molekylær formel C6H18N3P
Molekylvægt (g/mol) 163.21
MDL nummer MFCD00008301
InChI nøgle XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)phosphanyl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylphosphorous triamide
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.898
Kogepunkt 162°C to 164°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 906778
Følsomhed Air sensitive; May form a precipitate
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 163.21
Procent renhed 97%