Få mere at vide
Hexamethylphosphorous triamide, 97%
Artikelnummer. 10418550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10418550 10 mL Glasflaske 10ml
10041970 50 mL Glasflaske 50ml
10647744 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10418550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162480100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1608-26-0
Molekylær formel C6H18N3P
Molekylvægt (g/mol) 163.21
MDL nummer MFCD00008301
InChI nøgle XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
IUPAC navn N-[bis(dimethylamino)phosphanyl]-N-methylmethanamin
SMIL CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylphosphorous triamide
Smeltepunkt -44°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2N]3P
Brydningsindeks 1.4650 to 1.467
Mængde 10 mL
Fieser 01,431; 02,210; 04,247; 06,279; 09,235; 10,199
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 163.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylphosphorous triamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.