Få mere at vide
Hexamethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30395340
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30395340 10 g
1 options
Artikelnummer. 30395340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29423510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Molekylær formel C6H13N
Mængde 10 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMIL C1CCCNCC1
IUPAC navn Azepane
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Formel vægt 99.1048