Få mere at vide
Hexamethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30407387
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30407387 1 g
1 options
Artikelnummer. 30407387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2942351G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Molekylær formel C6H13N
Mængde 1 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMIL C1CCCNCC1
IUPAC navn Azepane
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Formel vægt 99.1048