Få mere at vide
Hexamethylentetramin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urotropine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2 |
| Formel vægt | 140.1062 |