Få mere at vide
Hexamethylenetetramine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890571
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890571 5 kg
15876590 100 g
15886590 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15890571 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187125000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-97-0
Tekniske data
Tæthed 1.33 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00006895
Mængde 5 kg
Synonym Hexamethylenetetramine, Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin, Urotropin, Hexamethylenetetramine
Molekylvægt (g/mol) 140.19