Få mere at vide
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13265503 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13265503 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 13265503 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Flammepunkt 250.00°C
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C6H12N4
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.33kg
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvægt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vægt 140.19
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent