Få mere at vide
Hexamethylenetetramine ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11420622 250 g
1 options
Artikelnummer. 11420622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219405083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Tæthed 1.33 g/cm3 at 20 °C
Molekylær formel C6H12N4
Mængde 250 g
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvægt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vægt 140.2
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenetetramine