Få mere at vide
Hexamethylentetramin, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11387918
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387918 100 g 100g
11377918 500 g 500g
11367918 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036462.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Hexamethylentetramin anvendes til fremstilling af fenolharpikser, flydende præparater og formningsmidler. Det findes anvendelse i bremse- og koblingsforinger, slibeprodukter, ikke-vævede tekstiler og brandsikre materialer. Det bruges også som et lægemiddel, der tages oralt for at forhindre tilbagevendende urinvejsinfektioner. Det bruges som fast brændstof i forbindelse med 1,3,5-trioxan hos lejrdeltagere, hobbyister, militæret og nødhjælpsorganisationer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof og som konserveringsmiddel. Det er et vigtigt reagens i organisk syntese, især i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen og i Delepin-reaktionen. Derudover anvendes det i klæbemidler, belægninger, forseglingsmidler og læderkonserveringsmidler. Det anvendes som formaldehydfrigiver til fotografisk filmfremkaldelse og som hærder for epoxyharpikser af bisphenol A-typen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-97-0
Molekylær formel C6H12N4
Molekylvægt (g/mol) 140.19
MDL nummer MFCD00006895
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
Smeltepunkt 280 °C (sublimering)
Farve Hvid
Tæthed 1.33 g/mL
Flammepunkt 250 °C (482 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1328
Beilstein 2018
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5966
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, kloroform, ethanol og acetone. Let opløselig i æter.
Formel vægt 140.19
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatric