Få mere at vide
Hexamethylentetramin, ACS, 99+%
Beskrivelse
Hexamethylentetramin bruges til fremstilling af phenolharpikser, flydende præparater og støbemasser. Den finder anvendelse i bremse- og koblingsbelægninger, slibende produkter, ikke-vævede tekstiler og brandsikre materialer. Det bruges også som et lægemiddel indtaget gennem munden for at forhindre tilbagevendende urinvejsinfektioner. Det bruges som fast brændstof i forbindelse med 1,3,5-trioxan i campister, hobbyfolk, militæret og nødhjælpsorganisationer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof og som et konserveringsmiddel. Det er et vigtigt reagens i organisk syntese, især Duff-reaktion, Sommelet-reaktion og i Delepine-reaktionen. Desuden bruges det i klæbemidler, belægninger, tætningsmidler og læderkonserveringsmidler. Det bruges som formaldehydfrigører til fotografisk filmfremkaldelse og som hærder til epoxyharpikser af bisphenol A-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethylenetetramine |
| Smeltepunkt | 280 °C (sublimering) |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.33 g/mL |
| Flammepunkt | 250 °C (482 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1328 |
| Beilstein | 2018 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5966 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexamethylenetetramine
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane