Få mere at vide
Hexamethylentetramin, 99%
Artikelnummer. 10306850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306850 1 kg Plastflaske 1kg
10429420 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11986571 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10306850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120610010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-97-0
Molekylær formel C6H12N4
Molekylvægt (g/mol) 140.19
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
Smeltepunkt 260,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.3300g/mL
pH 7 til 10 (1 % vandig opl.)
Flammepunkt 250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 01,583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15,6038
Specifik vægtfylde 1.33
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 895 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i kloroform: 13,4% (20 °C), opløselig i ethanol: 2,89% (20 °C), opløselig i acetone: 0,65% (20 °C), uopløselig i ether: 0,06% (20 °C), opløselig i methanol: 7,25% (20 °C)
Sublimationspunkt 263,0 °C
Formel vægt 140.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.