Få mere at vide
Hexamethylentetramin, 99+%
Beskrivelse
Hexamethylentetramin anvendes som formyleringsmiddel i syntesen og som fældningsmiddel. Det bruges også til fremstilling af phenolharpikser og dets støbemasser, som finder anvendelse som bindemidler i brandsikre materialer, bremse- og koblingsbelægninger. Det er involveret i fremstillingen af 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyd. Det er nyttigt til behandling af urinvejsinfektion. Yderligere bruges det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen og i Delepine-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexamethylentetramin anvendes som formyleringsmiddel i syntesen og som fældningsmiddel. Det bruges også til fremstilling af phenolharpikser og dets støbemasser, som finder anvendelse som bindemidler i brandsikre materialer, bremse- og koblingsbelægninger. Det er involveret i fremstillingen af 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyd. Det er nyttigt til behandling af urinvejsinfektion. Yderligere bruges det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen og i Delepine-reaktionen.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Undgå forhold som flammer, gnister og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethylenetetramine |
| Smeltepunkt | ∼280 °C (sublimering) |
| Tæthed | 1.33 |
| Flammepunkt | 250 °C (482 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1328 |
| Beilstein | 2018 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5966 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, kloroform og acetone. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexamethylenetetramine
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.