Få mere at vide
Hexamethylentetramin, 99+%
Artikelnummer. 11423437
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423437 1000 g 1000g
11433437 250 g 250g
11443437 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17213.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140,19 g/mol
Hexamethylentetramin anvendes som formyleringsmiddel i syntesen og som fældningsmiddel. Det bruges også til fremstilling af phenolharpikser og dets støbemasser, som finder anvendelse som bindemidler i brandsikre materialer, bremse- og koblingsbelægninger. Det er involveret i fremstillingen af 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyd. Det er nyttigt til behandling af urinvejsinfektion. Yderligere bruges det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen og i Delepine-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethylentetramin anvendes som formyleringsmiddel i syntesen og som fældningsmiddel. Det bruges også til fremstilling af phenolharpikser og dets støbemasser, som finder anvendelse som bindemidler i brandsikre materialer, bremse- og koblingsbelægninger. Det er involveret i fremstillingen af 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyd. Det er nyttigt til behandling af urinvejsinfektion. Yderligere bruges det i Duff-reaktionen, Sommelet-reaktionen og i Delepine-reaktionen.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Undgå forhold som flammer, gnister og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-97-0
Molekylær formel C6H12N4
Molekylvægt (g/mol) 140.19
MDL nummer MFCD00006895
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
Smeltepunkt ∼280 °C (sublimering)
Tæthed 1.33
Flammepunkt 250 °C (482 °F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN1328
Beilstein 2018
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5966
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, kloroform og acetone.
Formel vægt 140.19
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.