Få mere at vide
Hexamethylentetramin,≥ 99 %, reagenskvalitet, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430622 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430622 1 kg 1kg
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11430622 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219405091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1261.59 DKK / 1kg
    Spare 63.41 DKK
    4% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylenetetramine
Navn note Til ACS-analyse
CAS 100-97-0
Farve Hvid
Tæthed 1,33 g/cm3 ved 20 °C
Molekylær formel C6H12N4
Mængde 1 kg
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
InChI nøgle VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Molekylvægt (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formel vægt 140.2
Procent renhed ≥99%
Grad Reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hexamethylenetetramine