Få mere at vide
Hexamethyleneimin, 98+%
Artikelnummer. 11416916
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416916 500 mL 500ml
11406916 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24007.AP
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99,177 g/mol
Hexamethyleneimin anvendes som et farmaceutisk produkt og råmateriale til gummiprodukter. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, zeolitter, farvestoffer, blæk, gummikemikalier, tekstilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyleneimin anvendes som et farmaceutisk produkt og råmateriale til gummiprodukter. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, zeolitter, farvestoffer, blæk, gummikemikalier, tekstilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-49-9
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.177
MDL nummer MFCD00006934
InChI nøgle ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
IUPAC navn azepan
SMIL C1CCCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyleneimine
Smeltepunkt -37 °C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 138 °C til 139 °C
Flammepunkt 22 °C (71 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Brydningsindeks 1.466
Mængde 500 mL
FN nummer UN2493
Beilstein 1084
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 99.18
Procent renhed ≥98%