Få mere at vide
Hexamethyleneimin, 98+%
Beskrivelse
Hexamethyleneimin anvendes som et farmaceutisk produkt og råmateriale til gummiprodukter. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, zeolitter, farvestoffer, blæk, gummikemikalier, tekstilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexamethyleneimin anvendes som et farmaceutisk produkt og råmateriale til gummiprodukter. Det bruges også som mellemprodukt til agrokemikalier, zeolitter, farvestoffer, blæk, gummikemikalier, tekstilkemikalier, korrosionsinhibitorer, malmflotation.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethyleneimine |
| Smeltepunkt | -37°C |
| Tæthed | 0.88 |
| Kogepunkt | 138°C to 139°C |
| Flammepunkt | 22°C (71°F) |
| Lugt | Ammonia-like |
| Brydningsindeks | 1.466 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2493 |
| Beilstein | 1084 |
| Vis mere |