Få mere at vide
Hexamethylene Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -67°C |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 25°C |
| Kogepunkt | 255°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | OCN(CH2)6NCO |
| MDL nummer | MFCD00002047 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Hexamethylene diisocyanate, 1,6-Diisocyanatohexane, Hexamethylene diisocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Grad | Research |