Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30134773
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134773 10 g
17921565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29421510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
Molekylær formel C6H18OSi2
Molekylvægt (g/mol) 162.38
Synonym HMDO, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisiloxane, Belsil DM 0.65, Bis(trimethylsilyl) ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, DC 0.65cs200, Dow Corning 200/0.65, Dow Corning OS 10, Ethoxytrimethylsilane-hexamethyldisiloxane copolymer, Glipoxan, HMDS, HMDSO, HX 18, Hexamethyldisiloxane, KF 96L0.65, LS 7130, MM, MM (siloxane), NSC 43346, OL-AK 065, OS 10, OS 10 (siloxane), PSF-0.65cSt, SF 0.65, SH 200-0.65CS, SH 200-0.65cSt, SH 200-0.6CS, SWS-F 221, Volasil DM 0.65, Volasil DM 0.65SP
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Formel vægt 162.09