Få mere at vide
Hexamethyldisiloxane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814281
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814281 500 mL
15804281 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814281 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8140510500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
Tekniske data
Smeltepunkt -68°C
Tæthed 0.76 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 100°C/1013 hPa
Molekylær formel ((CH3)3Si)2O
MDL nummer MFCD00008265
Mængde 500 mL
Synonym Hexamethyldisiloxane, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO, Hexamethyldisiloxane
Molekylvægt (g/mol) 162.38
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.