Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, NMR-kvalitet, 99,7%
Artikelnummer. 11393866
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393866 25 g 25g
11303876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16970.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
Molekylær formel C6H18OSi2
Molekylvægt (g/mol) 162.379
MDL nummer MFCD00008265
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C til 101 °C
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Smeltepunkt -67 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt −2 °C (28 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.377
Tæthed 0.764
Lineær formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1736258
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 162.38
Procent renhed 99.7%
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane, NMR grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane