Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, 99,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463801 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11463801 100 g
1 options
Artikelnummer. 11463801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215124980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Versatile organosilicon compound used for research or further manufacturing applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
CAS 107-46-0
Farve Farveløs
Tæthed 0.76g/mL
Molekylær formel C6H18OSi2
Mængde 100 g
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
Molekylvægt (g/mol) 162.379
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Formel vægt 162.4
Procent renhed 99.3%
Grad Not Available
Fysisk form Væske