Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, 98+%
Artikelnummer. 11945811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945811 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10523371 10 mL Glasflaske 10ml
10276870 100 mL Glasflaske 100ml
10114120 500 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11945811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1389.65 DKK / 2.5 L
    Spare 300.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Smeltepunkt -59,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 101,0 °C
Flammepunkt −6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H18OSi2
Lineær formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,3765 til 1,3785
Mængde 2.5 L
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Molekylvægt (g/mol) 162.38
Viskositet 0,5 mPa (25 °C)
Formel vægt 162.38
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.