Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, 98+%
Artikelnummer. 10276870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276870 100 mL Glasflaske 100ml
10523371 10 mL Glasflaske 10ml
10114120 500 mL Glasflaske -
11945811 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194791000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Smeltepunkt -59.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 101.0°C
Flammepunkt −6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H18OSi2
Lineær formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.3765 to 1.3785
Mængde 100 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Molekylvægt (g/mol) 162.38
Viskositet 0.5 mPa.s (25°C)
Formel vægt 162.38
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.