Få mere at vide
Hexamethyldisiloxan, 98+%
Artikelnummer. 11448890
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448890 25 mL 25ml
11423814 100 mL 100ml
11433814 500 mL 500ml
11443814 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11848.AC
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-46-0
Molekylær formel C6H18OSi2
MDL nummer MFCD00008265
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Smeltepunkt -67 °C
Tæthed 0.764
Kogepunkt 100 °C til 101 °C
Flammepunkt -2 °C
Lugt Karakteristik
Lineær formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.377
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 1736258
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Molekylvægt (g/mol) 162.38
Formel vægt 162.38
Procent renhed ≥98%