Få mere at vide
Hexamethyldisiloxane, 98+%
Artikelnummer. 11443814
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11443814
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11848.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.379 g/mol
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-46-0
Molekylær formel C6H18OSi2
MDL nummer MFCD00008265
InChI nøgle UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisiloxane
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 0.764
Kogepunkt 100°C to 101°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.377
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 1736258
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Molekylvægt (g/mol) 162.379
Formel vægt 162.38
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hexamethyldisiloxane