Få mere at vide
Hexamethyldisiloxane, 98+%
Beskrivelse
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexamethyldisiloxan anvendes som opløsningsmiddel i organiske reaktioner. Den finder anvendelse som en international standard for 1H NMR-spektroskopi til kalibrering af kemisk skift. Desuden bruges det i flydende bandager for at beskytte huden mod irritation. Derudover bruges det til at måle vævsiltspænding som et receptormolekyle. Det bruges også til at fremstille lav-k dielektriske materialer til halvlederindustrien ved hjælp af plasma-forstærket kemisk dampaflejring (PECVD) metode.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og oxygen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethyldisiloxane |
| Smeltepunkt | -67°C |
| Tæthed | 0.764 |
| Kogepunkt | 100°C to 101°C |
| Flammepunkt | −2°C (28°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Lineær formel | (CH3)3SiOSi(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.377 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexamethyldisiloxane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hexamethyldisiloxane