Få mere at vide
Hexamethyldisilazan, TRC
Artikelnummer. 30389936
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30389936 250 g
1 options
Artikelnummer. 30389936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH296700250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6H19NSi2
Mængde 250 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
InChI formel InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
SMIL C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
IUPAC navn [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]metan
Molekylvægt (g/mol) 161.39
Formel vægt 161.1056
Procent renhed >95